Tisk…
2-Fluorobenzoyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 1410 CZK
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
2-Fluorobenzoyl chloride 99%
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Bod varu: 90…92 °C/15mmHg
Bod tání: 44351 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000656
CAS číslo: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8,II