Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3604-1G PC3604-5G
APOSPC3604-1GEA 1990 CZK
APOSPC3604-1G APOSPC3604-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741403
CAS číslo: 916420-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II