Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3602-5G PC3602-1G PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA 4860 CZK
APOSPC3602-5G APOSPC3602-1G APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741401
CAS číslo: 1000339-55-8