Tisk…
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3601-10G PC3601-1G PC3601-5G
APOSPC3601-10GEA 6220 CZK
APOSPC3601-10G APOSPC3601-1G APOSPC3601-5G
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene
Vzorec: C7H3F4NO2
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07779168
CAS číslo: 454-73-9