Tisk…
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3600-100G PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA 1240 CZK
APOSPC3600-100G APOSPC3600-25G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Bod varu: 102…105 °C
Bod tání: –42…–41 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000399
CAS číslo: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II