Tisk…
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 9000 CZK
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₄
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436032
CAS číslo: 874289-58-4