Tisk…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 8040 CZK
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741399
CAS číslo: 1000339-54-7