Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 622 CZK
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.01 g/mol
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779528
CAS číslo: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III