Tisk…

α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

PC3590-100G PC3590-250G PC3590-1KG PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA 1290 CZK
APOSPC3590-100G APOSPC3590-250G APOSPC3590-1KG APOSPC3590-25G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Bod varu: 101…102 °C
Hustota: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000382
CAS číslo: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR