Tisk…
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 10820 CZK
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227.0000 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436038
CAS číslo: 874289-59-5