2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3586-10G
PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA
12200
CZK
APOSPC3586-10G
APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₆BrF₃S MW: 271,10 g/mol Bod varu: 71 °C/1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236345 CAS číslo: 238403-52-6 UN: 1760 ADR: 8,III |