Tisk…
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 9530 CZK
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436044
CAS číslo: 849758-12-9