Tisk…
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 6850 CZK
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237,0400 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436030
CAS číslo: 874289-42-6