Tisk…
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC3580-100G PC3580-500G PC3580-1KG PC3580-25G PC3580-5KG
APOSPC3580-100GEA 1290 CZK
APOSPC3580-100G APOSPC3580-500G APOSPC3580-1KG APOSPC3580-25G APOSPC3580-5KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 114…115 °C/750mmHg
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000374
CAS číslo: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II