Tisk…
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 3870 CZK
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇BFNO₃
MW: 265,09 g/mol
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436036
CAS číslo: 874289-11-9