Tisk…

2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene

PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 3060 CZK
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₄Cl₃F
MW: 213,47 g/mol
Bod varu: 75 °C/5mmHg
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000787
CAS číslo: 488-98-2
EINECS: 207-692-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR