Tisk…
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 20900 CZK
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅BFNO₃
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436039
CAS číslo: 874289-10-8