5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(Tert-butylcarbmoyl)-2-fluorophenylboronic acid, 5-tert-Butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3576-1G
PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA
7870
CZK
APOSPC3576-1G
APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅BFNO₃ MW: 239,05 g/mol Bod tání: 142…144 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436054 CAS číslo: 874289-51-7 |