Tisk…
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 5060 CZK
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BFNO₃
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436055
CAS číslo: 874289-39-1