3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G
PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA
2690
CZK
APOSPC3571-1G
APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BBrF₃O₂ MW: 268,82 g/mol Bod tání: 177…180 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436051 CAS číslo: 913835-64-0 |