Tisk…
4-Fluorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3570-1KG PC3570-250G PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA 9130 CZK
APOSPC3570-1KG APOSPC3570-250G APOSPC3570-50G
4-Fluorobenzophenone 98%
4-Fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Bod varu: 130…132 °C/3mmHg
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000352
CAS číslo: 345-83-5
EINECS: 206-463-7