Tisk…
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 7340 CZK
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₄
MW: 212.97 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436059
CAS číslo: 913835-58-2