4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Dimethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3564-1G
PC3564-5G
APOSPC3564-1GEA
6250
CZK
APOSPC3564-1G
APOSPC3564-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BFNO₃ MW: 211.00 g/mol Bod tání: 147…149 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436060 CAS číslo: 874289-13-1 |