Tisk…
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 2150 CZK
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9300 g/mol
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436065
CAS číslo: 874219-59-7