Tisk…
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 9000 CZK
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,0000 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689477
CAS číslo: 913835-59-3