Tisk…
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 2400 CZK
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689483
CAS číslo: 913835-74-2