Tisk…

1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 8200 CZK
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O
MW: 274,63 g/mol
Bod varu: 110 °C/0,2mmHg
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068139
CAS číslo: 175137-14-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR