Tisk…
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 2170 CZK
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₂
Bod varu: 84 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320684
CAS číslo: 96617-71-9