Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 7440 CZK
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.30 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079672
CAS číslo: 41153-30-4