Tisk…
4-Fluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
PC3550-100G PC3550-500G
APOSPC3550-100GEA 705 CZK
APOSPC3550-100G APOSPC3550-500G
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 188 °C/750mmHg
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001812
CAS číslo: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II