Tisk…
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 CZK
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12
Bod tání: 97…103 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007652
CAS číslo: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III