Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 662 CZK
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
MW: 247.01
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094225
CAS číslo: 351003-36-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III