Tisk…
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 1330 CZK
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Bod tání: 35…37 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05154991
CAS číslo: 63529-30-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III