Tisk…
3-Fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 1490 CZK
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrile 98%
3-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 182…183 °C
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001797
CAS číslo: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III