Tisk…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 705 CZK
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436034
CAS číslo: 603122-84-5