3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G
PC3533-500MG
PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA
1740
CZK
APOSPC3533-1G
APOSPC3533-500MG
APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BFNO₂ MW: 140.91 g/mol Bod tání: 237…239 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788558 CAS číslo: 458532-97-3 |