Tisk…
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 3480 CZK
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436026
CAS číslo: 849833-86-9