Tisk…
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 4470 CZK
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042574
CAS číslo: 2965-16-4