Tisk…
2-Fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 744 CZK
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorobenzonitrile 98%
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 92…95 °C/22mmHg
Hustota: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001773
CAS číslo: 394-47-8
EINECS: 206-897-7