Tisk…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3522-1G PC3522-5G
APOSPC3522-1GEA 3910 CZK
APOSPC3522-1G APOSPC3522-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692379
CAS číslo: 392660-27-4