Tisk…
4-Fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 622 CZK
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
4-Fluorobenzoic acid 98%
4-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140.11
Bod varu: 254
Bod tání: 182…187 °C
Hustota: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002530
CAS číslo: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198