3-Fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3510-100G
PC3510-1KG
PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA
622
CZK
APOSPC3510-100G
APOSPC3510-1KG
APOSPC3510-500G
3-Fluorobenzoic acid 98%
3-Fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅FO₂ MW: 140.11 Bod varu: 251 Bod tání: 121…125 °C Hustota: 1.474 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002489 CAS číslo: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...