Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
PC3506-1G PC3506-5G
APOSPC3506-1GEA 3110 CZK
APOSPC3506-1G APOSPC3506-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,14 g/mol
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275529
CAS číslo: 175277-89-1