Tisk…
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 16870 CZK
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Vzorec: C₇H₉FN₂O₂S
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692478
CAS číslo: 914637-59-5