Tisk…
2-Fluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 1580 CZK
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
2-Fluorobenzoic acid 99%
2-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod tání: 122…125 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002405
CAS číslo: 445-29-4
EINECS: 207-158-1