Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 953 CZK
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091013
CAS číslo: 127817-85-0