Tisk…
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 787 CZK
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Bod varu: 250…255 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093760
CAS číslo: 290835-85-7