Tisk…

2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 2780 CZK
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₃
MW: 192,09 g/mol
Bod tání: 143…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800378
CAS číslo: 116751-24-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR