Tisk…
4-Fluorobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 12240 CZK
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Bod tání: 160…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060562
CAS číslo: 456-06-4