3-Fluorobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G
PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA
1660
CZK
APOSPC3495F-5G
APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzhydrazide 98%
3-Fluorobenzhydrazide
Vzorec:
C₇H₇FN₂O Bod tání: 138…139 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060561 CAS číslo: 499-55-8 EINECS: 610-486-1 |